主要文件
AB5535-AF555
Sigma-Aldrich
抗-Sox9抗体,Alexa Fluor 555偶联物
from rabbit, ALEXA FLUOR 555
别名:
Transcription factor SOX-9, Sox9
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
ALEXA FLUOR 555
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse, rat
物種活性(以同源性預測)
horse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SOX9(6662)
一般說明
转录因子SOX-9(UniProt P48436;也称性别决定区Y-box 9蛋白,SRY相关的HMG-box基因9)由人类SOX9(也称CMD1、CMPD1、SRA1)基因(基因ID 6662)编码。Sox基因家族包含与哺乳动物性别决定基因SRY相关的基因家族。这些基因包含编码HMG-box域的序列,该序列可介导序列特异性DNA结合。Sox基因编码转录调节因子,并参与发育过程中细胞命运的决定以及各种发育过程的控制。Sox基因群非常复杂,已经发现至少40个基因组位点和至少30个Sox基因。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人Sox9的C端。
表位:C端
應用
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在HepG2细胞中检测到Sox9。
未偶联版本(目录号AB5535)也适用于蛋白质印迹和免疫组化应用。
研究子类别
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
该抗-Sox9 抗体Alexa Fluor 555偶联物经验证可用于免疫细胞化学中Sox9的检测。
品質
通过免疫细胞化学在HeLa细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:100稀释液在HeLa细胞中检测到Sox9。
標靶描述
观测值55-65 kDa
外觀
亲和纯化
纯化的兔偶联抗体,溶于含15 mg/mL BSA和0.1%叠氮化钠的PBS中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2