主要文件
AB3094
Sigma-Aldrich
抗促食欲素-2受体抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
OX2R, Hypocretin Receptor 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, rat, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HCRTR2(3062)
特異性
大鼠/人食欲素-2。 最近已经报告了几种与进食行为有关的肽。 食欲素(食欲素-A和食欲素-B)是在下丘脑中选择性表达的下丘脑神经肽家族(Sakurai et al.1998)。 食欲素-A和食欲素-B通过蛋白水解裂解衍生自相同的前体(前体-食欲素)。 前体食欲素是一种130 aa的肽,具有假定的33 aa分泌序列,疏水核心,其后是带有小极性侧链的残基。 在脑中检测到该表达,在睾丸中检测到很小程度的表达(Sakurai et al.1998)。 这些神经肽结合并激活两个密切相关的食欲素受体-G蛋白偶联受体(GPCR)OX1R和OX2R。
免疫原
大鼠OX2R C末端(细胞质域)附近的19个aa 肽。 免疫原肽(目录号AG794)可用于进行预吸收对照。
應用
使用经验证可用于ELISA、IH&WB的抗食欲素-2受体抗体检测食欲素-2受体。
研究子类别
代谢的CNS控制
昼夜节律性&睡眠
研究类别
神经科学
蛋白质印迹:使用化学发光技术为1-10μg/mL
ELISA:对照肽(目录号AG794)的1:10,000-100,000。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
亲和纯化的1mg/ml溶液,溶于PBS、pH值7.4和0.1%BSA中
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。 应避免反复冻/融循环。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Brain orexins and wake regulation in rats exposed to maternal deprivation.
Pingfu Feng,Drina Vurbic,Zhenzhen Wu,Kingman P Strohl
Brain Research null
Immunohistochemical detection of the orexin system in the placenta of cats.
Dall'aglio, C, et al.
Research in Veterinary Science (2011)
Localization of the orexin system in the gastrointestinal tract of fallow deer.
Cecilia Dall'aglio,Luisa Pascucci,Francesca Mercati,Cristiano Boiti,Piero Ceccarelli
Acta Histochemica null
Krister Melén et al.
Journal of translational autoimmunity, 3, 100055-100055 (2020-08-04)
Narcolepsy type 1, likely an immune-mediated disease, is characterized by excessive daytime sleepiness and cataplexy. The disease is strongly associated with human leukocyte antigen (HLA) DQB1∗06:02. A significant increase in the incidence of childhood and adolescent narcolepsy was observed after
Hypocretin increases impulse flow in the septohippocampal GABAergic pathway: implications for arousal via a mechanism of hippocampal disinhibition
Wu, M. et al.
The Journal of Neuroscience, 22, 7754-7765 (2002)