产品名称
抗水通道蛋白4抗体, Chemicon®, from rabbit
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... AQP4(361)
一般說明
水特异性通道水通道蛋白4位于包括胃肠道、肾脏和大脑在内的各种组织中。它是一种渗透压感受器,可调节体内水的平衡并介导中央神经紧张的系统内的水流。 AQ4在星形胶质细胞末端的定位使其成为星形胶质细胞远端过程的极佳标记。
特異性
可识别水通道蛋白4。
尚未检测该抗体与其他种属的交叉反应性。免疫原与小鼠的相似性为94%,与牛的相似性为88%,与兔的相似性为86%,与人AQP4(hAQP4)的相似性为82%。
免疫原
合成线性肽
表位:C端
應用
抗水通道蛋白4抗体是针对水通道蛋白4的抗体,可用于WB。
研究子类别
离子通道 & 转运体
离子通道 & 转运体
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:0.5-1 μg/mL,使用化学发光技术。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
標靶描述
~34 kDa
聯結
替代品:AB3068
外觀
免疫亲和纯化
在含0.05% NaN3的PBS中纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8° 以未稀释的等分试样可保存 1 年。
分析報告
对照
对成年大鼠脑裂解液进行检测
对成年大鼠脑裂解液进行检测
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Loss of astrocyte polarization upon transient focal brain ischemia as a possible mechanism to counteract early edema formation.
Esther Steiner,Gaby U Enzmann,Shuo Lin,Sharang Ghavampour,Melanie-Jane Hannocks et al.
Glia null
Evidence of a rudimentary colon in the elasmobranch, Leucoraja erinacea.
Nicole Alexandra Theodosiou,Alyssa Simeone
Development Genes and Evolution null
Loss of astrocyte polarity marks blood-brain barrier impairment during experimental autoimmune encephalomyelitis.
Karen Wolburg-Buchholz,Andreas F Mack,Esther Steiner,Friederike Pfeiffer et al.
Acta neuropathologica null
Absence of glial ?-dystrobrevin causes abnormalities of the blood-brain barrier and progressive brain edema.
Lien, CF; Mohanta, SK; Frontczak-Baniewicz, M; Swinny, JD; Zablocka, B; Gorecki, DC
The Journal of Biological Chemistry null
Stefanie Gurnik et al.
Acta neuropathologica, 131(5), 753-773 (2016-03-05)
The homeostasis of the central nervous system is maintained by the blood-brain barrier (BBB). Angiopoietins (Ang-1/Ang-2) act as antagonizing molecules to regulate angiogenesis, vascular stability, vascular permeability and lymphatic integrity. However, the precise role of angiopoietin/Tie2 signaling at the BBB