純化經由
affinity chromatography
物種活性
chicken, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TNC(3371)
特異性
通过免疫组化与来自鸡和人的腱生蛋白反应。在还原条件下,对鸡的反应性比与人腱生蛋白的反应性高约100倍。在还原条件下与小鼠肌腱蛋白的反应性较差,但在石蜡包埋切片中与小鼠反应。
免疫原
从胚胎鸡脑中纯化的腱生蛋白。
應用
功能封闭
蛋白质印迹:抗体在还原的Westerns中识别一条220-240 kDa的条带;抗体与鸡的反应最好,其次是人(反应性低100倍)。还原条件下小鼠反应性差。
免疫组化:冰冻石蜡包埋组织;用于石蜡组织的枸橼酸盐处理。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
蛋白质印迹:抗体在还原的Westerns中识别一条220-240 kDa的条带;抗体与鸡的反应最好,其次是人(反应性低100倍)。还原条件下小鼠反应性差。
免疫组化:冰冻石蜡包埋组织;用于石蜡组织的枸橼酸盐处理。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗腱生蛋白抗体是针对腱生蛋白的抗体,用于IH,IH(P)。
研究子类别
ECM 蛋白
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
聯結
替代品:AB1951
外觀
使用固定的鸡腱生蛋白亲和纯化。 以PBS中的液体形式提供,不含防腐剂。
免疫亲和纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。 为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析報告
对照
胚胎鸡脑
胚胎鸡脑
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Development of otolith receptors in Japanese quail.
Huss, D; Navaluri, R; Faulkner, KF; Dickman, JD
Developmental neurobiology null
Fluorescent whole-mount method for visualizing three-dimensional relationships in intact and regenerating adult newt spinal cords.
Zukor, KA; Kent, DT; Odelberg, SJ
Developmental Dynamics null
The impact of flow-induced forces on the morphogenesis of the outflow tract.
Biechler, SV; Junor, L; Evans, AN; Eberth, JF; Price, RL; Potts, JD; Yost, MJ; Goodwin, RL
Frontiers in Physiology null
Hyaluronic acid, HAS1, and HAS2 are significantly upregulated during muscle hypertrophy.
Calve, S; Isaac, J; Gumucio, JP; Mendias, CL
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Satellite cell activity is differentially affected by contraction mode in human muscle following a work-matched bout of exercise.
Hyldahl, RD; Olson, T; Welling, T; Groscost, L; Parcell, AC
Frontiers in Physiology null