純化經由
affinity chromatography
物種活性
canine, sheep, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DDC(1644)
特異性
DOPA多巴脱羧酶(DDC)。通过蛋白质印迹法与约55 kDa的单条带反应。与人类样本反应最佳;对啮齿动物和兔的反应性较低。
免疫原
来自人DDC的N端区域的KLH偶联合成肽。
應用
免疫印迹:1:1000
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
多巴脱羧酶抗体是一种针对多巴脱羧酶的抗体,可用于WB。
研究子类别
神经递质 & 受体
神经元 & 胶质标记
神经递质 & 受体
神经元 & 胶质标记
研究类别
神经科学
神经科学
外觀
亲和纯化的抗体。 在10 mM HEPES(pH 7.5),150 mM NaCl,100 μg/mL BSA和50%甘油中的液体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在-20至-80°C以未稀释的等分试样可保存6个月。存放在非自除霜的冰箱中。应避免反复冻融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Intrarenal dopamine modulates progressive angiotensin II-mediated renal injury.
Yang, S; Yao, B; Zhou, Y; Yin, H; Zhang, MZ; Harris, RC
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Cerebral infusion of AAV9 vector-encoding non-self proteins can elicit cell-mediated immune responses.
Ciesielska, A; Hadaczek, P; Mittermeyer, G; Zhou, S; Wright, JF; Bankiewicz, KS; Forsayeth, J
Molecular Therapy null
SAFETY AND TOLERABILITY OF MRI-GUIDED INFUSION OF AAV2-hAADC INTO THE MID-BRAIN OF NON-HUMAN PRIMATE.
San Sebastian, W; Kells, AP; Bringas, J; Samaranch, L; Hadaczek, P; Ciesielska et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development null
Identification of factors that contribute to recombinant AAV2 particle aggregation and methods to prevent its occurrence during vector purification and formulation.
Wright, JF; Le, T; Prado, J; Bahr-Davidson, J; Smith, PH; Zhen, Z; Sommer, JM; Pierce, GF; Qu, G
Molecular Therapy null
Intrarenal dopamine deficiency leads to hypertension and decreased longevity in mice.
Zhang, MZ; Yao, B; Wang, S; Fan, X; Wu, G; Yang, H; Yin, H; Yang, S; Harris, RC
The Journal of Clinical Investigation null