主要文件
8.52411
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Mmt)-OH
Novabiochem®
别名:
Fmoc-Asn(Mmt)-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H34N2O6
分子量:
626.70
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
amide
儲存溫度
15-25°C
一般說明
优于Fmoc-Asn(Trt)-OH的衍生物,用于Fmoc-SPPS法合成含天冬酰胺的肽。 Fmoc-Asn(Mmt)-OH比Fmoc-Asn(Trt)-OH更易溶于DMF,从而以更高的浓度促进偶联反应。即使残基位于肽的N末端,Mmt基的裂解也很快。
相关实验方案和技术文章
Fmoc SPPS裂解和脱保护实验方案
分析報告
颜色(目视检查):白色至米白色
物质外观(目视检查):粉末
鉴别(IR):符合检验
溶解度(1毫摩尔溶于2 ml DMF中):明显可溶
对映体纯度: ≥ 99.5 %(a/a)
纯度(HPLC): ≥ 99.0 %(a/a)
纯度(TLC(011A)): ≥ 98%
纯度(TLC(0811)): ≥ 98 %
醋酸盐(IC): ≤ 0.1 %
Novabiochem®产品进行薄层色谱(TLC)分析所用的溶剂体系在此
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2