產品線
Novabiochem®
品質等級
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
thiol
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Novabiochem®
基于半胱氨酸的假脯氨酸二肽。它可以防止 Fmoc SPPS 期间发生聚集,并以与标准假脯氨酸二肽相同的方式提高产品纯度。假脯氨酸环可用 TFA 裂解,重新生成天然的 Cys 残基。
相关实验方案和技术文章
Fmoc SPPS裂解和脱保护实验方案
克服 Fmoc SPPS 中的聚集问题
相关实验方案和技术文章
Fmoc SPPS裂解和脱保护实验方案
克服 Fmoc SPPS 中的聚集问题
分析報告
颜色(目测):白色至浅黄色至灰棕色
物质外观(目测):粉末
鉴定(IR):通过测试
对映体纯度: ≥ 99.5 %(a/a)
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
纯度(TLC(157A)): ≥ 97 %
纯度(TLC(CMA2)): ≥ 97 %
乙酸乙酯(HS-GC): ≤ 0.5 %
醋酸盐(IC): ≤ 0.02 %
如需了解用于 Novabiochem® 产品 TLC的溶剂系统,请点击 此处。
物质外观(目测):粉末
鉴定(IR):通过测试
对映体纯度: ≥ 99.5 %(a/a)
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
纯度(TLC(157A)): ≥ 97 %
纯度(TLC(CMA2)): ≥ 97 %
乙酸乙酯(HS-GC): ≤ 0.5 %
醋酸盐(IC): ≤ 0.02 %
如需了解用于 Novabiochem® 产品 TLC的溶剂系统,请点击 此处。
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1