主要文件
8.52042
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Ac)-OH
Novabiochem®
别名:
Fmoc-Lys(Ac)-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H26N2O5
分子量:
410.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N([C@@H](CCCCNC(=O)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H26N2O5/c1-15(26)24-13-7-6-12-21(22(27)28)25-23(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,20-21H,6-7,12-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
InChI 密鑰
HQLBYVWJOXITAM-NRFANRHFSA-N
一般說明
用于通过 Fmoc SPPS 掺入N-ε-乙酰基-赖氨酸氨基酸残基的合成砌块。
相关实验方案和技术文章
Fmoc SPPS裂解和脱保护实验方案
聯結
替代品:04-12-1086
分析報告
颜色(目测):白色至浅黄色至灰棕色
物质外观(目测):粉末
鉴定(IR):通过测试
对映体纯度: ≥ 99.5 %(a/a)
纯度(TLC(011C)): ≥ 98%
纯度(TLC(0811)): ≥ 98 %
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
溶解度(1 mmol溶于2 ml DMF):易溶
含量(酸量法): ≥ 97.0 %
水分(KF): ≤ 1.00 %
如需了解用于 Novabiochem® 产品 TLC的溶剂系统,请点击 此处
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2