产品名称
Fmoc-叠氮赖氨酸, Novabiochem®
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
azide
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[N+](=[N-])=NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C21H22N4O4/c22-25-23-12-6-5-11-19(20(26)27)24-21(28)29-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
PJRFTUILPGJJIO-IBGZPJMESA-N
一般說明
合成支链、侧链修饰肽和环肽的有用工具,也是通过Fmoc SPPS用于点击化学的肽工具。侧链叠氮基对哌啶和TFA完全稳定,但在固相上或在溶液中容易通过硫醇 或膦还原而转化为胺 。,
相关实验方案和技术文章
Fmoc SPPS的裂解和脱保护实验方案
Fmoc SPPS正交保护结构单元选择指南
参考文献:
[1] M. Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org.Lett., 3, 781.
[3] N. Nepomniaschiy, et al. (2008) Org.Lett., 10, 5243.
相关实验方案和技术文章
Fmoc SPPS的裂解和脱保护实验方案
Fmoc SPPS正交保护结构单元选择指南
参考文献:
[1] M. Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org.Lett., 3, 781.
[3] N. Nepomniaschiy, et al. (2008) Org.Lett., 10, 5243.
應用
Fmoc-叠氮赖氨酸最近的应用包括:
- 通过点击化学合成阳离子细胞穿膜肽(CPP)。
- 通过点击化学制备肽-间苯二酚芳烃偶联物。
分析報告
颜色(目测):白色至浅黄色至灰棕色
物质外观(目测):粉末
鉴定(IR):通过测试
含量(HPLC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
溶解度(1 mmol溶于2 ml DMF):易溶
物质外观(目测):粉末
鉴定(IR):通过测试
含量(HPLC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
溶解度(1 mmol溶于2 ml DMF):易溶
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1