主要文件
8.43955
Sigma-Aldrich
2-碘丙烷
(stabilised) for synthesis
别名:
2-碘丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7I
CAS号:
分子量:
169.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
200-859-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
mp
-90 °C
轉變溫度
flash point 42 °C
密度
1.703 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.680 - 1.720
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42 °C - closed cup