Merck
289566
Sigma-Aldrich
碘甲烷
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
别名:
甲基碘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH3I
CAS号:
分子量:
141.94
Beilstein:
969135
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
4.89 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99.5%
形狀
liquid
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
溶解度
water: soluble 14 g/L at 20 °C
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI 密鑰
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碘甲烷是一种常用作甲基化剂的卤代烷烃。
應用
碘甲烷作为甲基化剂用于合成:
  • N,N -十二烷基,甲基聚乙烯亚胺 (PEI),一种具有潜在应用前景的杀菌聚合物在杀菌涂料中的应用。
  • 甲基化的吡啶衍生物,可用作活细胞成像的 RNA 特异性荧光探针。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.8 °F - closed cup
閃點(°C)
32.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Preparation, application and testing of permanent antibacterial and antiviral coatings
Haldar J, et al
Nature Protocols, 2(10), 2412-2412 (2007)
A protocol for preparing, characterizing and using three RNA-specific, live cell imaging probes: E36, E144 and F22
Li Q & Chang YT
Nature Protocols, 1(6), 2922-2922 (2006)
Interaction of tris (triphenylphosphine) chlororhodium (I) with iodomethane, methylallyl, and allyl chloride.
Lawson DN, et al.
J. Chem. Soc. Sect. A, 1733-1736 (1966)
Efficient methylation of carboxylic acids with potassium hydroxide/methyl sulfoxide and iodomethane.
Avila-Zarraga JG and Martinez R.
Synthetic Communications, 31(14), 2177-2183 (2001)
Iodomethane oxidation by dimethyldioxirane: a new route to hypoiodous acid and iodohydrines.
Asensio G, et al.
Organic Letters, 1(13), 2125-2128 (1999)