Key Documents
8.43951
Sigma-Aldrich
Adipyl chloride
for synthesis
别名:
Adipyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8Cl2O2
CAS号:
分子量:
183.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
203-876-4
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 112 °C (External MSDS)
密度
1.259 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
InChI 密鑰
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112 °C - closed cup