主要文件
8.43945
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
for synthesis
别名:
Ammonium tetrafluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H4BF4N
CAS号:
分子量:
104.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
237-531-4
NACRES:
NA.22
化驗:
≥98.0% (acidimetric)
形狀:
powder
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
powder
pH值
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
密度
1.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[B+3]([F-])([F-])([F-])[F-].[N+H4]
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI 密鑰
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3