About This Item
线性分子式:
NH4BF4
CAS号:
分子量:
104.84
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38120126
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
≥97%
形狀
crystalline
mp
230 °C
密度
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI 密鑰
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3