主要文件
8.43871
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx.200000) for synthesis
别名:
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C4H6O2 · C2H4O)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
13111042
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
>230 °C
mp
>200 °C
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400‑600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 34.0 - 46.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1