主要文件
8.43866
Sigma-Aldrich
聚乙烯醇,完全水解
(Mw approx. 60000) for synthesis
别名:
聚乙烯醇, PVA, PVOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2CHOH-]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
13111042
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
160-240 °C
體積密度
400‑670 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI 密鑰
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
水解度: ≥ 98.0 %
动力黏度, 20°C(4 %;水):9.0 - 11.0 mPa∙s
干燥失重(110 °C 2h): ≤ 5.0 %
灰分: ≤ 1.0 %
酯值:15 - 25
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1