主要文件
8.43845
Sigma-Aldrich
Selenium disulfide
for synthesis
别名:
Selenium disulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
S2Se
CAS号:
分子量:
143.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-303-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
InChI 密鑰
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3