Merck
796948
Sigma-Aldrich
硒化钠
95%
别名:
硒化钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2Se
CAS号:
分子量:
124.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
powder
SMILES 字串
[Na][Se][Na]
InChI
1S/2Na.Se
InChI 密鑰
PNCGYTHKTDMKME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硒化钠是有机合成中的硒化试剂。它可以在各种有机物质(如烯烃、炔烃和羰基)中加入硒基。它也被用于合成有机硒化合物,该化合物可用于各种有机反应。
應用
硒化钠可用作乙炔基和溴乙炔基酮反应的亲核试剂,以生成具有高度立体选择性和区位选择性的二乙烯基硒和1,3-烯炔。它也可用作一锅法合成硒化钴纳米颗粒的前体和稳定剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)