Key Documents
8.43546
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate
for synthesis
别名:
Methyl palmitate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H34O2
CAS号:
分子量:
270.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-966-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solid
bp
148 °C/3 hPa
mp
30 °C
轉變溫度
flash point 113 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 31 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113.0 °C - closed cup