主要文件
8.41864
Sigma-Aldrich
D-(+)-葡萄糖醛酸内酯
for synthesis
别名:
D-(+)-葡萄糖醛酸内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6
CAS号:
分子量:
176.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
251-053-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
solid
mp
170-175 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H](C1=O)O)O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
分析報告
含量测定(酸量法): ≥ 97.0 %
比旋光度[α²0/D(水溶液c=8):+17.0 - +19.0 °
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2