主要文件
8.41762
Sigma-Aldrich
Tetrapentylammonium iodide
for synthesis
别名:
Tetrapentylammonium iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C5H11)4NI
CAS号:
分子量:
425.47
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
219-688-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
135-137 °C
溶解度
7.40 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C20H44N.HI/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3