主要文件
8.41690
Sigma-Aldrich
Chrysene
for synthesis
别名:
Chrysene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H12
CAS号:
分子量:
228.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352127
酶委員會索引編號:
205-923-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
crystals
bp
448 °C
mp
256-258 °C
溶解度
<0.0001 g/L
密度
1.274 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
c21c(c4c(cc2)cccc4)ccc3c1cccc3
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
InChI 密鑰
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 252 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4