Key Documents
8.41501
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic anhydride
for synthesis
别名:
2-Sulfobenzoic anhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4O4S
CAS号:
分子量:
184.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-322-6
NACRES:
NA.22
品質等級
mp
116-122 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
InChI 密鑰
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3