主要文件
8.41467
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
for synthesis
别名:
2-Bromoterephthalic acid, 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5BrO4
CAS号:
分子量:
245.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
209-572-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
>300 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Brc1c(ccc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3