主要文件
8.15106
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
for synthesis
别名:
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5Cl2NO2
CAS号:
分子量:
206.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
pH值
2.3 (20 °C in H2O)
溶解度
1.25 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Clc1c(c(cc(c1)Cl)N)C(=O)O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
VNOYJBSEORILIE-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3