主要文件
8.41070
Sigma-Aldrich
Pentachloropyridine
for synthesis
别名:
Pentachloropyridine, Perchloropyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5Cl5N
CAS号:
分子量:
251.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
218-535-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
效力
435 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
124-126 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Clc1nc(c(c(c1Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C5Cl5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
InChI 密鑰
DNDPLEAVNVOOQZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 123 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3