Key Documents
8.40072
Sigma-Aldrich
硫磺素T(C.I.编号49005)
≥73% sulfur basis
别名:
硫磺素T(C.I.编号49005)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19ClN2S
CAS号:
分子量:
318.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171501
酶委員會索引編號:
219-228-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥73% sulfur basis
形狀
powder
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
一般說明
用于合成
分析報告
含量测定(S): ≥ 73.0 %
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3