主要文件
8.40008
Sigma-Aldrich
1-氯化十六烷基吡啶一水合物
for synthesis
别名:
1-氯化十六烷基吡啶一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H38ClN · xH2O
CAS号:
分子量:
339.99 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
204-593-9
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
pH值
5.0-5.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
80-84 °C
體積密度
370 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[n]1(cc[c+H]cc1)CCCCCCCCCCCCCCCC.O
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
應用
  • 减少肉类加工中的细菌污染:西吡氯铵用作牛皮抗菌剂,说明它减少细菌污染的显著效力,在肉类加工行业中发挥重要的食品安全作用(Baird et al., 2006)。
  • 牙科材料中的抗菌作用:Clearfil Protect Bond(牙本质粘结剂)中含西吡氯铵的牙本质底涂剂具有显著的抗口腔病原菌作用,代表它提高牙科修复材料抗菌性的潜在用途(Imazato et al., 2006)。
  • 对法兰克福香肠的抗菌活性:西吡氯铵有效控制法兰克福香肠上的单增李斯特菌,说明它提高加工肉制品的食品安全性并延长保质期的作用(Singh et al., 2005)。
  • 牙周病牙根表面的化学处理:在人牙周病牙根表面的化学处理方法中采用西吡氯铵,说明它在牙科根面准备中的有效作用(Okte and Bal, 2000)。
分析報告
含量测定(银量法,以无水物计): ≥ 96.0 %
水分(KF):4.5% - 5.5 %
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3