主要文件
8.22266
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
for synthesis
别名:
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CrO3
CAS号:
分子量:
99.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-607-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
反應適用性
reagent type: oxidant
pH值
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
密度
2.7 g/cm3 at 20 °C
體積密度
900 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Cr.3O
InChI 密鑰
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3