Key Documents
1.00229
Supelco
Chromium(VI) oxide
for analysis EMSURE®
别名:
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CrO3
CAS号:
分子量:
99.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-607-8
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (iodometric)
形狀
solid
雜質
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
損耗
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH值
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
密度
2.7 g/cm3 at 20 °C
體積密度
900 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
正離子痕跡
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.2%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Cr.3O
InChI 密鑰
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Substances precipitated by ammonia: ≤ 0.02 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1