主要文件
8.22170
Sigma-Aldrich
Trichlorooctadecylsilane
for synthesis
别名:
Trichlorooctadecylsilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H37Cl3Si
CAS号:
分子量:
387.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
203-930-7
NACRES:
NA.22
品質等級
bp
223 °C/13 hPa
轉變溫度
flash point 89 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
InChI 密鑰
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.985
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
404.6 °F - closed cup
閃點(°C)
207 °C - closed cup