Key Documents
8.22137
Sigma-Aldrich
4-Propyl-2-thiouracil
for synthesis
别名:
4-Propyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2OS
CAS号:
分子量:
170.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
200-103-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
效力
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6-7.5 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
mp
216-220 °C
轉變溫度
flash point 300 °C
溶解度
1.1 g/L
體積密度
159 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI 密鑰
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3