主要文件
8.22098
Sigma-Aldrich
甲基苯乙烯
(mixture of 3- and 4-isomers) stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol for synthesis
别名:
甲基苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3/4-(CH3)C6H4CH=CH2
CAS号:
分子量:
118.18
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
215-292-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.47 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
575 °C
效力
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-5.2 % (v/v)
mp
-77 °C
轉變溫度
flash point 52 °C
密度
0.893 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
3-甲基苯乙烯含量测定(GC,面积%):40.0% - 60.0 %(a/a)
4-甲基苯乙烯含量测定(GC,面积%):40.0 - 60.0 %(a/a)
异构体总和(GC): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.896 - 0.898
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
125.6 °F
閃點(°C)
52 °C