化驗
97%
形狀
liquid
包含
~500 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
折射率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-6-5-8(2)7-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
InChI 密鑰
OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter