Merck
536180
Sigma-Aldrich
4-乙烯基苯胺
97%
别名:
4-氨基苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHC6H4NH2
CAS号:
分子量:
119.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.626 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1,9H2
InChI 密鑰
LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-乙烯基苯胺是一种乙烯基取代的芳香胺, 广泛用作 树脂、粘合剂和涂层生产中的交联剂, 可改善机械性质和耐化学性。它可以 通过自由基聚合、阳离子聚合等方法聚合, 或通过氧化聚合形成聚(4-乙烯基苯胺)或称P4VA。在面对特定分析物或刺激物时,4-乙烯基苯胺可以被选择性聚合,或进行化学修饰, 从而使研究人员可以开发用于生物传感器的导电聚合物 。
應用
4-乙烯基苯胺可用于:
  • 作为单体,制备用于细菌纤维素(BC)纳米纤丝网络表面修饰的导电性聚乙烯苯胺/聚苯胺(PVAN/PANI)双层。这种材料可用作神经再生医学中的电化学生物传感器。
  • 功能化修饰用于体外荧光生物传感器的碳纳米点,用于检测汞和半胱氨酸。
  • 作为前体,制备用于伤口愈合应用的导电性、生物相容性水凝胶。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F - closed cup
閃點(°C)
98.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Reactive Coupling of 4-Vinylaniline with Hydrogen-Terminated Si (100) Surfaces for Electroless Metal and ?Synthetic Metal
Xu D, et al.
Langmuir null
Thermosensitive polymer coated nanomagnetic particles for separation of bio-molecules
Shamim N, et al.
Separation and Purification Technology, 53(2), 164-170 (2007)
Synthesis and characterization of styrene grafted carbon nanotube and its polystyrene nanocomposite
Nayak RR, et al.
Eur. Polymer J., 43, 4916-4923 (2007)
Surface modification of poly (tetrafluoroethylene) film by consecutive graft copolymerization with 4-vinylaniline and aniline
Ji LY, et al.
Macromolecules, 32(24), 8183-8188 null
Palladium (II) Schiff base complexes derived from allylamine and vinylaniline
Uh YS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(7), 986-990 (2004)