主要文件
8.21898
Sigma-Aldrich
Tetraoctyltin
for synthesis
别名:
Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)7]4Sn
CAS号:
分子量:
571.59
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
222-733-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
效力
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
268 °C/13 hPa
轉變溫度
flash point 180 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
InChI 密鑰
JTGNPNLBCGBCMP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (on Sn): ≥ 20.0 %
Assay (on Cl): ≤ 2.5 %
Identity (IR): passes test
Other Sn compounds: about 15%
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
356.0 °F
閃點(°C)
180 °C