主要文件
8.08735
Sigma-Aldrich
Tripropyltin chloride
for synthesis
别名:
Tripropyltin chloride, Chlorotripropyltin, Tripropylchlorotin, Chlorotripropylstannane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2)3SnCl
CAS号:
分子量:
283.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
218-910-3
NACRES:
NA.22
品質等級
bp
123 °C/17.3 hPa
mp
-23 °C
轉變溫度
flash point 95 °C
密度
1.294-1.300 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/3C3H7.Cl.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;;
InChI 密鑰
ANLXQSDUWZBRRH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.294 - 1.300
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
203.0 °F
閃點(°C)
95 °C