化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
201 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 90 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
BrCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
InChI 密鑰
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.087 - 1.091
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.087 - 1.091
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup