主要文件
8.04146
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde
for synthesis
别名:
4-Bromobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(Br)C6H4CHO
CAS号:
分子量:
185.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
214-365-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
bp
123-125 °C/31 hPa
mp
55-58 °C
轉變溫度
flash point 108 °C
密度
1.85 g/cm3
體積密度
670 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI 密鑰
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup