主要文件
8.08260
Sigma-Aldrich
三氟乙酸
for synthesis
别名:
TFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3COOH
CAS号:
分子量:
114.02
Beilstein:
742035
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-929-3
NACRES:
NA.22
bp:
72.4 °C (lit.)
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽密度
3.9 (vs air)
蒸汽壓力
97.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (acidimetric)
形狀
liquid
dilution
(for synthesis)
折射率
n20/D 1.3 (lit.)
pH值
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解度
soluble 10 g/mL
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
三氟乙酸在有机合成中被广泛用作溶剂、催化剂和试剂。它是强酸和低沸点试剂。它可作为各种反应的催化剂,如重排、官能团脱保护、氧化、还原、缩合、氢芳化和三氟甲基化。
應用
三氟乙酸可用作以下反应的催化剂:
  • 以乙腈为添加剂将环己酮直接转化为己内酰胺。 
  • 通过苯偶酰、醛、胺和乙酸铵的四组分缩合反应合成1,2,4,5-四取代咪唑。
三氟乙酸也可用于
  • 通过Markovnikov 加成和水解以d--柠檬烯合成d-α-松油醇。
特點和優勢
由于其
  • 高酸度
  • 易于消除
  • 在有机溶剂和水中有良好的溶解性,三氟乙酸可用作催化剂。
分析報告
含量测定(酸量法): ≥ 99.0 %
密度(d 20 °C/4 °C):1.487 - 1.490
鉴别(IR):符合检验
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup