Key Documents
8.21202
Sigma-Aldrich
磷酸三(2-乙基己基)酯
for synthesis
别名:
磷酸三(2-乙基己基)酯, 磷酸三(2-乙基己基酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3PO
CAS号:
分子量:
434.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
201-116-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
370 °C
效力
37000 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
7 (20 °C in H2O)
bp
210 °C/5 hPa (decomposes)
mp
<-70 °C
轉變溫度
flash point 170 °C
溶解度
<0.001 g/L
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI 密鑰
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.923 - 0.924
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C