solid
效力
9.16 mg/kg LD50, oral (Rat)
2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
178-180 °C (decomposition)
體積密度
500‑600 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
InChI 密鑰
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3