主要文件
8.21052
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarboxylic acid
for synthesis
别名:
2,4-Pyridinedicarboxylic acid, Lutidinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,4-(HOOC)2C5H3N
CAS号:
分子量:
167.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
207-892-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
mp
242-243 °C
溶解度
2.49 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3