Key Documents
8.20619
Sigma-Aldrich
2-Heptanol
for synthesis
别名:
2-Heptanol, Methyl pentyl carbinol, Methyl amyl carbinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
116.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
208-844-3
蒸汽壓力
1.6 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
效力
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
1460 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9 % (v/v)
轉變溫度
flash point 59 °C
溶解度
3.27 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.818
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.2 °F
閃點(°C)
59 °C