化驗
≥94.0% (GC)
形狀
liquid
bp
114 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 8 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C(OCC)(C)C)CC
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
46.4 °F
閃點(°C)
8 °C