主要文件
8.20370
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
for synthesis
别名:
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO2
CAS号:
分子量:
151.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-602-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
solid
mp
133-137 °C
轉變溫度
flash point 178 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
CIFFBTOJCKSRJY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
370.0 °F - closed cup
閃點(°C)
187.8 °C - closed cup