主要文件
8.00742
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
for synthesis
别名:
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O3
CAS号:
分子量:
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-605-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.00021 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
flakes
自燃溫度
400 °C
效力
5410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101.4 °C
轉變溫度
flash point 156 °C
溶解度
29.4 g/L
密度
1.36 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI 密鑰
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
312.8 °F
閃點(°C)
156 °C