主要文件
8.20293
Sigma-Aldrich
氯乙酸钠
for synthesis
别名:
氯乙酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H2ClNaO2
CAS号:
分子量:
116.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
223-498-3
NACRES:
NA.22
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
形狀
powder
效力
95 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
4.5-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
轉變溫度
flash point 270 °C
體積密度
850 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].ClCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
分析報告
含量(HClO₄): ≥ 98.0 %
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
518.0 °F
閃點(°C)
270 °C