主要文件
8.20265
Sigma-Aldrich
2-Chloroethylammonium chloride
for synthesis
别名:
2-Chloroethylammonium chloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6ClN · xHCl
CAS号:
分子量:
79.53 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
212-793-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
mp
143-146 °C
溶解度
5666 g/L
體積密度
750‑850 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].ClCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI 密鑰
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3