powder
mp
244 °C
密度
1.324 g/cm3 at 30 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
分析報告
含量(HClO₄): ≥ 98.0 %
鉴定(IR):通过测试
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1